Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-100 Rotationsverdampfer
Diese Rotationsverdampfer erfüllen die wesentlichen Anforderungen klassischer Laboranwendungen. Büchi™ Rotavapor™ R-100 Rotationsverdampfer sind in der Lage, manuell einstellbare Drehzahlen von 20 bis 280 U/min zu erreichen und verfügen über einen Hubzylinder zum manuellen Anheben des Verdampferkolbens.
Marke: BUCHI
2901.97 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21992" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Effektives Rotavapor System für begrenzte Budgets
- Die grundlegende Konstruktion erfüllt die wesentlichen Anforderungen an die Verdampfung.
- Hohe Langlebigkeit dank hoher Materialqualität
- Zuverlässiger Betrieb aufgrund der robusten Bauweise
- Schnelle und ergonomische Bedienung mit leichtgängiger manueller Hubmechanik
- Einfache Handhabung des Kolbens und Entnahme der Dampfleitung durch multifunktionale Kombiklemme
- Einfache Bedienung durch die Integration von Schnittstelle, Vakuumpumpe und Umlaufkühler
- Erweiterbar mit einer großen Auswahl an Zubehör und verschiedenen Glasaufbauten
- Flexibilität bei der Nutzung des unabhängigen Heizbades für weitere Anwendungen
- Enthält: Ausgewählter Kühler, 1 l-Aufnahme- und Verdampfungskolben, Dampfleitung
- Umfasst alles notwendige Zubehör für den sofortigen Einsatz
Spezifikation
502 mm | |
898 mm | |
617 mm | |
20 bis 280 U/min | |
Digital | |
1500 cm2 | |
Heizbad B-100, Netzkabel, Satz erforderlicher Kühl- und Vakuumschläuche, Liste von Lösungsmitteln, 1 l-Auffang- und Verdampfungskolben, Vakuumabdichtung, Dampfleitung, Kühler | |
Vertikal | |
±2 °C | |
CE | |
SJ 29/32 |
Rotationsverdampfer mit Vertikalkühler | |
220/240 V | |
3 kg | |
20°bis 95 °C | |
Allgemeine Verdampfung im Labor | |
Nicht beschichtet | |
30 W, verbunden mit Heizbad B-100 | |
Vertikal | |
0 bis 35 ° (einstellbar) | |
11100V101 |