Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-100 Rotationsverdampfer
Artikelnummer. 15324916 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Kondensatortyp:
Trockeneiskühler
Vertikal
Material (Beschichtung):
Nicht beschichtet
P+G-Sicherheitsbeschichtung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15324916
Marke: BUCHI 11100C101
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Rotationsverdampfer erfüllen die wesentlichen Anforderungen klassischer Laboranwendungen. Büchi™ Rotavapor™ R-100 Rotationsverdampfer sind in der Lage, manuell einstellbare Drehzahlen von 20 bis 280 U/min zu erreichen und verfügen über einen Hubzylinder zum manuellen Anheben des Verdampferkolbens.
  • Effektives Rotavapor System für begrenzte Budgets
  • Die grundlegende Konstruktion erfüllt die wesentlichen Anforderungen an die Verdampfung.
  • Hohe Langlebigkeit dank hoher Materialqualität
  • Zuverlässiger Betrieb aufgrund der robusten Bauweise
  • Schnelle und ergonomische Bedienung mit leichtgängiger manueller Hubmechanik
  • Einfache Handhabung des Kolbens und Entnahme der Dampfleitung durch multifunktionale Kombiklemme
  • Einfache Bedienung durch die Integration von Schnittstelle, Vakuumpumpe und Umlaufkühler
  • Erweiterbar mit einer großen Auswahl an Zubehör und verschiedenen Glasaufbauten
  • Flexibilität bei der Nutzung des unabhängigen Heizbades für weitere Anwendungen
  • Enthält: Ausgewählter Kühler, 1 l-Aufnahme- und Verdampfungskolben, Dampfleitung
  • Umfasst alles notwendige Zubehör für den sofortigen Einsatz
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 502 mm
Höhe (metrisch) 898 mm
Spannung 220/240 V
Breite (metrisch) 617 mm
Kapazität (metrisch) 3 kg
Geschwindigkeit 20 bis 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) 20°bis 95 °C
Display Digital
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Verdampfung im Labor
Kühlfläche 500 cm2
Material (Beschichtung) Nicht beschichtet
Enthält Heizbad B-100, Netzkabel, Satz erforderlicher Kühl- und Vakuumschläuche, Liste von Lösungsmitteln, 1 l-Auffang- und Verdampfungskolben, Vakuumabdichtung, Dampfleitung, Kühler
Wirkleistung 30 W, verbunden mit Heizbad B-100
Kondensatortyp Trockeneiskühler
Montageart der Glaswaren Kühlfalle
Temperaturgenauigkeit ±2 °C
Winkel 0 bis 35 ° (einstellbar)
Zertifizierungen CE
Typ Rotary Evaporator
Modell 11100C101
Standard-Konusverbindung SJ 29/32