Learn More
BUCHI Rotavapor™ Dynamisches R-300 Rotationsverdampfersystem
Merkmale: Vollautomatisierung, methodenbasierter geführter Betrieb, Datenaufzeichnung und Echtzeit-Diagrammerstellung für Rotationsverdampfungen. Rotavapor™ Dynamic R-300 Rotationsverdampfersysteme erfüllen die höchsten Anforderungen im Bereich der praktischen Anwendung und der Reproduzierbarkeit.
Marke:  BUCHI 11SR300211CP01
11846.01 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25037" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15551260
  • 12915.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einfache Bedienung über ein Touchscreen mit allen Prozessparametern auf einen Blick
  • Geführte Bedienung mit programmierbaren Methoden einschließlich Push-Benachrichtigungen auf mobilen Geräten, wenn eine manuelle Interaktion erforderlich ist
  • Vollautomatischer Betrieb dank AutoDest™ und Schaumsensor
  • Keine schädlichen Emissionen durch einen zweiten Kondensator mit optionalem Niveausensor hinter der Pumpe, der einen möglichen Überlauf des Auffangkolbens meldet
  • Sofortstart durch automatische und dynamische Druckanpassung, ohne dass gewartet werden muss, bis Heizbad und Kühler ihre Solltemperatur erreicht haben
  • Darstellung aller Prozessparameter auch auf mobilen Geräten
  • Effizienter Betrieb und mehr Nachhaltigkeit durch zentral gesteuerten Umlaufkühler und drehzahlgeregelte Vakuumpumpe
  • Umfassende Aufzeichnung aller Prozessparameter auf einer SD-Karte zur einfachen Auswertung mit Microsoft Excel
  • Push-Benachrichtigungen im Falle eines unerwarteten Ereignisses
Spezifikation
Spezifikation
13 kg Rotavapor, 2,8/5 kg Bad mit Sockel
3 kg Kolbenlast, 2,3 l Bad
Raumtemperatur bis 95 °C
Inhalt: Elektronischer Hub; V-300 Vakuumpumpe; B-301 Heizbad; SJ 29/32; Kühlfallen-Glasaufbau mit P+G+LT-beschichtetem Kühler und Auffangkolben; I-300 Pro Schnittstelle mit Woulff-Flasche und VacuBox
Kühlfalleneinheit aus Glas mit P+G+LT-beschichtetem Kühler und Auffangkolben
IP 21
10 bis 50°
Rotationsverdampfersystem
11SR300211CP01
220/240 V
10 bis 280 U/min
P+G-Sicherheitsbeschichtung
V-300 Vakuumpumpe
Rotavapor: 429 x 606 x 717 mm; Bad: 205 x 218 x 192 mm
±1 °C
CE, CSA
50/60 Hz
SJ 29/32
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BUCHI Rotavapor™ Dynamisches R-300 Rotationsverdampfersystem > Inhalt: Elektronischer Hub; V-300 Vakuumpumpe; B-301 Heizbad; SJ 29/32; Kühlfallen-Glasaufbau mit P+G+LT-beschichtetem Kühler und Auffangkolben; I-300 Pro Schnittstelle mit Woulff-Flasche und VacuBox