Learn More
BUCHI Rotavapor™ Dynamisches R-300 Rotationsverdampfersystem
Merkmale: Vollautomatisierung, methodenbasierter geführter Betrieb, Datenaufzeichnung und Echtzeit-Diagrammerstellung für Rotationsverdampfungen. Rotavapor™ Dynamic R-300 Rotationsverdampfersysteme erfüllen die höchsten Anforderungen im Bereich der praktischen Anwendung und der Reproduzierbarkeit.
Marke:  BUCHI 11SR300111VS01
8996.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21992" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15485865
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfache Bedienung über ein Touchscreen mit allen Prozessparametern auf einen Blick
  • Geführte Bedienung mit programmierbaren Methoden einschließlich Push-Benachrichtigungen auf mobilen Geräten, wenn eine manuelle Interaktion erforderlich ist
  • Vollautomatischer Betrieb dank AutoDest™ und Schaumsensor
  • Keine schädlichen Emissionen durch einen zweiten Kondensator mit optionalem Niveausensor hinter der Pumpe, der einen möglichen Überlauf des Auffangkolbens meldet
  • Sofortstart durch automatische und dynamische Druckanpassung, ohne dass gewartet werden muss, bis Heizbad und Kühler ihre Solltemperatur erreicht haben
  • Darstellung aller Prozessparameter auch auf mobilen Geräten
  • Effizienter Betrieb und mehr Nachhaltigkeit durch zentral gesteuerten Umlaufkühler und drehzahlgeregelte Vakuumpumpe
  • Umfassende Aufzeichnung aller Prozessparameter auf einer SD-Karte zur einfachen Auswertung mit Microsoft Excel
  • Push-Benachrichtigungen im Falle eines unerwarteten Ereignisses
Spezifikation
Spezifikation
13 kg Rotavapor, 2,8/5 kg Bad mit Sockel
3 kg Kolbenlast, 2,3 l Bad
Raumtemperatur bis 95 °C
Manueller Hub; V- Vakuumpumpe; B- Heizbad; SJ /; vertikaler Glasaufbau mit P+G-beschichtetem Kühler und Auffangkolben; I- Schnittstelle mit Woulff-Flasche und VacuBox
Vertikaler Glasaufbau mit P+G-beschichtetem Kühler und Auffangkolben
IP 21
10 bis 50 °
Rotationsverdampfersystem
11SR300111VS01.
220/240 V
10 bis 280 U/min
P+G-Sicherheitsbeschichtung
V-300 Vakuumpumpe
Rotavapor: 429 x 606 x 717 mm; Bad: 205 x 218 x 192 mm
±1 °C
CE, CSA
50/60 Hz
SJ 29/32