Learn More
BUCHI Rotavapor™ Dynamisches R-300 Rotationsverdampfersystem
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Enthält:
Elektronischer Hub; V- Vakuumpumpe; B- Heizbad; SJ /; vertikaler Glasaufbau mit P+G-beschichtetem Kühler und Auffangkolben; I- Schnittstelle mit Woulff-Flasche und VacuBox
Elektronischer Hub; V- Vakuumpumpe; B- Heizbad; SJ /; vertikaler Glasaufbau mit P+G-beschichtetem Kühler und Auffangkolben; I- Schnittstelle mit Woulff-Flasche und VacuBox; F- Umlaufkühler
Elektronischer Hub; V-300-Vakuumpumpe; B-305-Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit P+G-beschichtetem Kühler und Auffangkolben; I-300 Schnittstelle mit Woulff-Flasche und VacuBox
Inhalt: Elektronischer Hub; V-300 Vakuumpumpe; B-301 Heizbad; SJ 29/32; Kühlfallen-Glasaufbau mit P+G+LT-beschichtetem Kühler und Auffangkolben; I-300 Pro Schnittstelle mit Woulff-Flasche und VacuBox
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einfache Bedienung über ein Touchscreen mit allen Prozessparametern auf einen Blick
- Geführte Bedienung mit programmierbaren Methoden einschließlich Push-Benachrichtigungen auf mobilen Geräten, wenn eine manuelle Interaktion erforderlich ist
- Vollautomatischer Betrieb dank AutoDest™ und Schaumsensor
- Keine schädlichen Emissionen durch einen zweiten Kondensator mit optionalem Niveausensor hinter der Pumpe, der einen möglichen Überlauf des Auffangkolbens meldet
- Sofortstart durch automatische und dynamische Druckanpassung, ohne dass gewartet werden muss, bis Heizbad und Kühler ihre Solltemperatur erreicht haben
- Darstellung aller Prozessparameter auch auf mobilen Geräten
- Effizienter Betrieb und mehr Nachhaltigkeit durch zentral gesteuerten Umlaufkühler und drehzahlgeregelte Vakuumpumpe
- Umfassende Aufzeichnung aller Prozessparameter auf einer SD-Karte zur einfachen Auswertung mit Microsoft Excel
- Push-Benachrichtigungen im Falle eines unerwarteten Ereignisses
Spezifikation
Spezifikation
| Gewicht (metrisch) | 13 kg Rotavapor, 2,8/5 kg Bad mit Sockel |
| Spannung | 220/240 V |
| Kapazität (metrisch) | 3 kg Kolbenlast, 5,5 l Bad |
| Geschwindigkeit | 10 bis 280 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur bis 220 °C |
| Material (Beschichtung) | P+G-Sicherheitsbeschichtung |
| Enthält | Elektronischer Hub; V-300-Vakuumpumpe; B-305-Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit P+G-beschichtetem Kühler und Auffangkolben; I-300 Schnittstelle mit Woulff-Flasche und VacuBox |
| Vakuumtyp | V-300 Vakuumpumpe |
| Montageart der Glaswaren | Vertikaler Glasaufbau mit P+G-beschichtetem Kühler und Auffangkolben |
| Abmessungen (L x B x H) | Rotavapor: 429 x 606 x 717 mm; Bad: 275 x 307 x 202 mm |
| Mehr anzeigen |