Learn More
Heidolph instruments Vakuumpumpe Rotavac Vario Pumpenstand EU .
Zur Verwendung mit Hei-VAP Value und Hei-VAP Advantage. Die Heidolph™ Rotavac Vario Pumpeinheit ist vollständig steuerbar und eigenständig mit einer Vakuumsteuerung.
Marke: Heidolph instruments
4894.31 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die dreistufige Membranpumpe besteht aus chemikalienbeständigem Material.
- Hohe Saugleistung von 1.7 m3/h für schnellste Entleerung
- Erreicht ein Endvakuum von 5 mbar.
- Die präzise Vakuumsteuerung verhindert Stöße und das Aufschäumen der Verdampfungslösung.
- Kann mit einem Kühler kombiniert werden
Spezifikation
263 x 193 x 299 mm | |
6 kg | |
Pumpeneinheit | |
IP65 |