Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Rotascreen Latex
Microgen Bioproducts Rotascreen Latex – Schneller und einfacher Latex-Agglutinationstest zum Nachweis des Rotavirus-Antigens.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts M80CE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Ein einfacher Latex-Agglutinationstest zum Nachweis von Adenovirus-Antigen in Stuhlproben.
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001 | |
M80c Positivkontrolle – 1,0 ml | |
CLIA-Zertifizierung | |
4 Flaschen (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 ml, 50 ml) | |
0,97 | |
Nachweis von Rotavirus Antigen in Stuhlproben | |
50 Tests | |
2 / Test | |
/Karton | |
M80a – Testreagenz – 2,5 ml – Enthält gegen Rotavirus-Antikörper (Kaninchen) sensibilisierte Latexpartikel | |
0,97 | |
12 Minuten |
2°bis 8 °C | |
Ja | |
Kaninchen-Rotavirus-Antikörper | |
Suspension von Stuhlproben | |
Latex-Agglutinationstest | |
Laborzentrifuge, Röhrchen mit Stopfen oder Schraubverschluss | |
Polyethylen-Tropfflaschen | |
Tier | |
4 Flaschen (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 ml, 50 ml) | |
Rotavirus | |
Eukaryoten |