Learn More
IKA™ Rotationsverdampfer RV 10 auto pro V-C Complete, EU-Stecker
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Neben dem Rotationsverdampfer RV 10 auto umfasst das Paket das Heizbad HB digital mit einem Fassungsvermögen von 4 Litern, die Vakuumpumpe VACSTAR digital und den Umlaufkühler RC 2 lite.
- Der RV 10 auto ist das Flaggschiff der Produktlinie der IKA Rotationsverdampfer.
- Er besticht unter anderem durch seine innovative und intuitive Bedienung über ein brillantes TFT-Farbgrafikdisplay, einen integrierten Vakuumregler, Kühlwasserüberwachung und anspruchsvolle Sicherheitsstandards.
- Der RV 10 auto bietet alle Eigenschaften für einen effizienten, sicheren und wirtschaftlichen Betrieb.Dazu gehören die automatische Regelung des Vakuums und der Kühlwassermenge.
- Der individuell einstellbare Reinigungszyklus des Vakuumreglers reduziert das Wartungsintervall und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer des Systems.
- Alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten und Anschlüsse sind im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Tiefe (metrisch) | 440 mm |
| Höhe (metrisch) | 430 mm |
| Max. Vakuum | 1 bar |
| Gewicht (metrisch) | 21,5 kg |
| Spannung | 110 V |
| Breite (metrisch) | 500 mm |
| Kapazität (metrisch) | 4 l |
| Geschwindigkeit | 5 bis 280 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5 bis 40 °C |
| Display | TFT-Display |
| Mehr anzeigen |