missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ ROTANTA 460 Zentrifuge
Moderne Labortechnik trägt wesentlich zur Verkürzung der Verarbeitungszeiten bei. ROTANTA Zentrifugen sind ideal für die Probenverarbeitung in Kliniken und Laborzentren.
Marke: Hettich Lab Technology™ 5650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.78000kg
Beschreibung
- Verbesserte Leistung und erweitertes Zubehörsortiment
- Schneller, problemloser Betrieb im täglichen Laboreinsatz
- Maximales Fassungsvermögen von 3 Litern pro Durchlauf
Spezifikation
EN/IEC 61326-1, Klasse B | |
244.000 x g | |
ROTANTA 460 | |
Zentrifuge | |
21.8 in. | |
18 in. | |
27.8 in. | |
101 kg | |
50/60 Hz |
4 x 750 ml | |
15.000 U/min | |
1 s bis 99 h 59 min, 59 s | |
456 x 554 x 706 mm | |
554 mm | |
456 mm | |
706 mm | |
200/240 V |