Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rosolsäure
Artikelnummer. 10615102
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-45-2
Summenformel C19H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.32
MDL-Nummer MFCD00001624
InChI-Schlüssel FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym aurin, rosolic acid, corallin, p-rosolic acid, aurine, spirit aurine, corallin spirit soluble, 4,4'-dihydroxyfuchsone, aurin no. 555, 4-bis 4-hydroxyphenyl methylene cyclohexa-2,5-dienone
PubChem CID 5100
ChEBI CHEBI:34544
IUPAC-Name 4-[bis(4-hydroxyphenyl)methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)=C1C=CC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rosolic acid
Farbe Braunrot
Verlust bei Trocknung 10% max. (110°C, 1 hr)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 08,361
Merck Index 15,872
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in naoh,koh,70% h2so4 and hcl,freely soluble in alcohol,slightly soluble in ether and chloroform
Formelmasse 290.32
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rosolic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.