Learn More
STEMCELL Technologies RosetteSep™ Human Mesenchymal Stem Cell Enrichment Cocktail
Click to view available options
Menge:
200 ml Knochenmark
40 mL Knochenmark
Beschreibung
- The RosetteSep™ Human Mesenchymal Stem Cell Enrichment Cocktail is designed to isolate mesenchymal stem cells from fresh bone marrow by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing CD3, CD14, CD19, CD38, CD66b and glycophorin A on red blood cells (RBCs)
- When centrifuged over a buoyant density medium such as Lymphoprep™ (Catalog #07801), the unwanted cells pellet along with the RBCs
- The purified mesenchymal stem cells are present as a highly enriched population at the interface between the plasma and the buoyant density medium
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Mesenchymal Stem and Progenitor Cells |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Isolation |
| Menge | 200 ml Knochenmark |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.