missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies RosetteSep™ Human Hematopoietic Progenitor Cell Enrichment Cocktail

Artikelnummer. 17147661
Encompass
Click to view available options
Menge:
200 mL Nabelschnurblut
40 mL Nabelschnurblut
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17147661

Marke: STEMCELL Technologies 15026

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Immunodensity isolation of untouched stem/progenitor cells from cord blood

  • The RosetteSep™ Human Hematopoietic Progenitor Cell Enrichment Cocktail is designed to isolate progenitor cells from cord blood and whole blood by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing CD2, CD3, CD14, CD16, CD19, CD24, CD56, CD61, CD66b and glycophorin A on red blood cells (RBCs)
  • When centrifuged over a buoyant density medium such as Lymphoprep™ (Catalog #07801), the unwanted cells pellet along with the RBCs
  • The purified progenitor cells are present as a highly enriched population at the interface between the plasma and the buoyant density medium

Spezifikation

Zelltyp Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Isolation
Menge 40 mL Nabelschnurblut
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt