Learn More
Thermo Scientific™ Bengalrosa-Agar mit Chloramphenicol
Isolieren und zählen Sie mit diesem gebrauchsfertigen Nährmedium Hefen und Schimmelpilze aus einer Reihe von Lebensmitteln.
Marke: Thermo Scientific™ PO0214A
17.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Isolieren und zählen Sie Hefen und Schimmelpilze aus einer Vielzahl von Lebensmitteln mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Oxoid™ Rose Bengal Chloramphenicol Agar. Der neutrale pH-Wert des Mediums und der selektive Wirkstoff Chloramphenicol tragen dazu bei, das Bakterienwachstum zu unterdrücken, wodurch Schimmelpilze und Hefen wachsen können. Bengalrosa im Medium wird von Schimmel- und Hefekolonien aufgenommen und so die Zählung kleiner Kolonien unterstützt1. Bengalrosa steuert auch die Größe und Höhe von Schimmelkolonien, wodurch Überwachstum verhindert wird, was zu einer verbesserten Zählung und Detektion führt.
Verwenden Sie Rose Bengal Chloramphenicol Agar für die selektive Zählung von Schimmelpilzen und Hefe aus Lebensmitteln.
- Einfache Koloniezählung: Bengalrosa im Medium kontrolliert die Größe und Höhe von Schimmelkolonien, wodurch Überwuchsbildung verhindert und die Zählung von Kolonien erleichtert wird.
- Selektiv: Geeignet für die Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen aus Lebensmitteln, deren zugehörige Flora hauptsächlich aus gramnegativen stabförmigen Bakterien besteht
- Geeignet für höhere und längere Inkubationstemperaturen.
- Gebrauchsfertig: praktische Fertignährböden.
Die Auswahl des geeigneten Nährbodens für die Keimzahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen hängt stark von der Art der zu untersuchenden Lebensmittel und den darauf vorkommenden Organismen ab2. Bengalrosa-Chloramphenicol-Agar wird für frische proteinhaltige Lebensmittel empfohlen, deren assoziierte Flora hauptsächlich aus gramnegativen stabförmigen Bakterien besteht. Hier ist zu beachten, dass Chloramphenicol allein nicht ausreicht, um den bakteriellen Hintergrund zu hemmen. Aufgrund der Stabilität von Chloramphenicol ist Bengalrosa-Chloramphenicol-Agar auch dann geeignet, wenn höhere und längere Inkubationstemperaturen um 35 °C erforderlich sind.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Pink Gel | |
Bengalrosa-Agar mit Chloramphenicol | |
Vereinigtes Königreich | |
19,5 g ± 1,0 g | |
10 Stück/Packung |
2°bis 8 °C | |
90 mm-Platte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |