Learn More
Heidolph™ Aufsatz mit 2 Spannwalzen .
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
258 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ersatz-Spannrolle
- 1 Spannrolle als Zubehör für Einsatz 549-70000-00
- Zubehörkategorie D für Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 und Promax 1020
Bestellinformation
Größe
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 115/230 V |
| Produkttyp | Rollen |
| Länge (metrisch) | 258 mm |