Learn More
Interscience™ RollBag, 100 μm
RollBag is a sampling bag with a sticker closure for sample collection, transport and analysis of all types of samples from the sampling site to the laboratory. The different sizes adapt to all types of any liquid or solid sample.
Marke:  Interscience™ 145253
Artikelnummer. 17812134
  • 156.00 € / 250 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Simply close your bag with the built-in sticker for a waterproof extra-resistant
  • RollBag is metal free, meaning that it is easier to eliminate than metallic wire bags
  • Optimal blending volume: 50 to 300 mL
Spezifikation
Spezifikation
Probenbeutel
4.9 pt.
ISO 7218, ISO 6887 and FDA Bacteriological Analytical Manual
Orange
Sample Collection
Polyolefin
100 μm
250 Bags/Cs.
1 Cs.
250 x 380 mm
250 mm
250 mm
380 mm
Nicht autoklavierbar
2.8 L
Grip Seal
Single-use
BagMixer, DiluFlow
Steril
Yes
Waterproof
4 mil
9.84 in.
9.84 in.
15 in.