Learn More
Rocuronium Bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16407348
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16407348
Marke: Medchem Express HY17440
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Rocuronium Bromide (ORG 9426 Bromide) is an aminosteroid non-depolarizing neuromuscular blocker or muscle relaxant used in modern anaesthesia, to facilitate endotracheal intubation and to provide skeletal musclerelaxation during surgery or mechanical ventilation.
Rocuronium Bromide (ORG 9426 Bromide) is an aminosteroid non-depolarizing neuromuscular blocker or muscle relaxant used in modern anaesthesia, to facilitate endotracheal intubation and to provide skeletal musclerelaxation during surgery or mechanical ventilation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rocuronium Bromide
CAS 119302-91-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H53BrN2O4
Menge 10 mg
Synonym ORG 9426 Bromide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (164.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (164.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@H]([N+]3(CC=C)CCCC3)[C@@H]2OC(C)=O)([H])[C@]([C@]4([H])CC1)([H])CC[C@@]([C@]4(C)C5)([H])C[C@H](O)[C@H]5N6CCOCC6.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 609.68
Formelmasse 609.68
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.