Learn More
Corning™ Rocker Zellkulturbeutel
Verfügt über eine mehrschichtige Folie mit einer inerten Polyethylen-Flüssigkeitskontaktschicht.
Spezifikation
Produkttyp | Zellkulturbeutel |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 10 bis 34 °C |
Zertifizierung/Konformität | ANSI, AMI, ISO 11137 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kommerzielle Schaukelbewegungs-Bioreaktorkammern durch die Bereitstellung nicht-invasiver Mischung der Zellkultur/Medien mit effizienter Gasübertragung und ideal für die Grundlagenforschung bis hin zu großvolumigen biopharmazeutischen Herstellungsanwendungen |
Schlauchstil | Versiegelbare, flexible Schläuche |
Beschreibung
- Für die Verwendung mit kommerziellen Schaukelbewegungs-Bioreaktorkammern
- Ermöglicht die nicht-invasive Durchmischung der Zellkultur/Medien mit effizienter Gasübertragung
- Eliminiert das Risiko von Kreuzkontamination
- In 2, 10, 20, 22 l- und 50 l-Größen erhältlich
- Jeder Beutel verfügt über fünf Anschlüsse
- Rückschlagventil mit 1/4 Zoll-Anschluss
- Pall 8004022-Filter
- L x ID x AD: 2 × 3/16 × 3/8 Zoll
- PCMGS-Leitungen, Objektträgerklammer
- Pall 8004022-Filter
- L x ID x AD: 2 × 3/16 × 3/8 Zoll
- PCMGS-Leitungen, Objektträgerklammer
MPC-Buchse mit 1/4 Zoll-Anschluss und Stopfen
L x ID x AD: 40 × 1/4 × 7/16
- Luer (weiblich) mit 1/4 Zoll-Anschluss und Stopfen
- L x ID x AD: 40 × 1/4 × 7/16
- Chemisch beständige, heißsiegelfähige Schläuche, Objektträgerklammer
- Luer (weiblich) mit 1/4 Zoll-Anschluss, auswechselbares Ventil, Luer-Stopfen (männlich) ohne Stiel
Spezifikation
Zellkulturbeutel | |
ANSI, AMI, ISO 11137 | |
Versiegelbare, flexible Schläuche | |
Je 1 | |
Anschluss 1–0.25 Zoll-Anschluss verbunden mit einem Pall-Filter und Rückschlagventil mit kleinen Schieberschellen, 2 L x 0.18 Innendurchmesser x 0.37 Zoll Außendurchmesser PCMGS-Schläuche, Anschluss 2–0.25 Zoll-Anschluss verbunden mit einem Pall-Filter und Rückschlagventil mit kleinen Schieberschellen, 2 L x 0.18 Innendurchmesser x 0.37 Zoll Außendurchmesser PCMGS-Schläuche | |
Bestrahlung |
10 bis 34 °C | |
Kommerzielle Schaukelbewegungs-Bioreaktorkammern durch die Bereitstellung nicht-invasiver Mischung der Zellkultur/Medien mit effizienter Gasübertragung und ideal für die Grundlagenforschung bis hin zu großvolumigen biopharmazeutischen Herstellungsanwendungen | |
EVA/LDPE 9101-Folie ist klar, mehrschichtiger Single-Web-Film mit einer Copolymer-Kontaktoberfläche | |
1/Pk. | |
Jeweils |