Learn More
Cole-Parmer™ Rochester Pean Pinzette
Aus Edelstahl. Cole-Parmer™ Rochester Pean Pinzetten besitzen einen Verriegelungsmechanismus zum Festklemmen.
Marke: Cole-Parmer™ 10818-12
19.32 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Standardgütegrad
- Gerade Backen
- Edelstahl
- Länge: 158.75 mm
Spezifikation
Gerade | |
Edelstahl | |
159 mm | |
Standard |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Rochester Pean Pinzette >
Nicht für medizinische Anwendungen oder Anwendung am Patienten vorgesehen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur