Learn More
Hamilton™ Robotics Dreischichtige Septen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
8mm
13mm
Packungsgröße:
12 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 8mm |
| Menge | 12/Packung |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | 3-lagige Septa |