Learn More
BRAND™ Roboterspitzen, BIO-CERT™-zertifizierte Qualität
Pipettenspitzen bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen mit der Liquid-Handling-Station des Pipettierroboters.
Marke: BRAND™ 733146
89.84 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Rohstoffe sind frei von DiHEMDA und Oleamid.Die Spitzen werden bei BRAND unter überwachten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt.Es werden keine Trennmittel oder Entformungshilfsmittel verwendet.Alle im Rack verpackten Spitzen und Filterspitzen bis zu 1.000 μl sind frei von DNA (<40 fg), RNase (<8,6 fg), Endotoxinen (<1 pg) und ATP (<1 fg).
- Für den Einsatz mit Pipettierrobotern sind Spitzen erforderlich, die hinsichtlich Geometrie und Oberflächeneigenschaften auf die Arbeitsweise des Roboters abgestimmt sind.BRAND-Roboterfilterspitzen und Roboterpipettierspitzen erfüllen alle Anforderungen für den Pipettierroboter der Liquid Handling Station.
Spezifikation
1 bis 50 μl | |
Unsteril | |
Roboterspitzen |
Gefiltert | |
TipRack (960/Packung) | |
Polypropylen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013123 | Analysenzertifikat | 21/03/2025 | 733146 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31