Learn More
Robenidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15532373
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 25875-50-7
Summenformel C15H14Cl3N5
Molekulargewicht (g/mol) 370.66
MDL-Nummer MFCD01724404
InChI-Schlüssel LTWIBTYLSRDGHP-IQGUDRQUSA-N
Synonym robenidine hydrochloride, robenidine hcl, unii-8stt15y392, 1,3-bis 4-chlorobenzylidene amino guanidine monohydrochloride, c15h13cl2n5.hcl, 1,3-bis e-4-chlorophenyl methylideneamino guanidine;hydrochloride, chimcoccid hydrochloride, khimcoccid hydrochloride, 1,3-bis 4-chlorobenzylideneamino guanidine hydrochloride
PubChem CID 16212175
IUPAC-Name 1,2-bis[(E)-(4-chlorphenyl)methylideneamino]guanidine;hydrochlorid
SMILES [Cl-].N\C(N[NH+]=CC1=CC=C(Cl)C=C1)=N/N=C/C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Robenidine hydrochloride
Schmelzpunkt 252.0°C to 254.0°C
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Formelmasse 370.66
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Robenidine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /