missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals RNase ERASE™ Nachfüllflasche
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 ml
Beschreibung
- Entfernt RNase-Kontamination
- Transparente, farblose Flüssigkeit
- Formulierung aus drei gegen RNase aktiven Bestandteilen.
- Im Gegensatz zu anderen Produkten entfernt es auf effiziente Weise selbst hohe RNase-Kontaminationen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | RNase-Dekontaminationsmittel |
| Volumen (metrisch) | 250 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernen von RNase-Kontamination |
| Verpackungsart | Nachfüllflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur