Learn More
Thermo Scientific™ RNase AWAY™ Oberflächendekontaminationsmittel
Product Code. 30286571 Shop All MBP Molecular BioProducts Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
250 ml
475 ml
1 l
4 l
Behältertyp:
Flasche
Sprühflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
475 Milliliter
5 Liter
Product Code. 30286571
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 7003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beseitigt RNase und DNA von Laboroberflächen. RNase AWAY reduziert die Notwendigkeit der Verwendung von karzinogenem DEPC und spart zusätzlich das Erhitzen von Glasbehältern.
Beseitigt RNase und DNA von Laboroberflächen. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ ist ideal für die Dekontamination von Apparaturen, Arbeitsflächen, Glasbehältern und Kunststoffartikeln geeignet. Reduziert die Notwendigkeit der Verwendung von karzinogenem DEPC und spart zusätzlich das Erhitzen von Glasbehältern.
  • Für die Anwendung bei Pipetten, Gelboxen sowie für die Vorbereitung bei der Arbeit mit RNA und DNA
  • Hinterlässt keine Rückstände, die eine Gelpolymerisation oder -färbung stören könnten
  • Chemisch stabil und nicht scheuernd
  • Enthält keine starken Säuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
pH 11
Material Natriumhydroxid mit Wasser
Behältertyp Flasche
Volumen (angloamerikanisch) 33.875 oz
Volumen (metrisch) 1 l
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.