Learn More
Thermo Scientific™ RNase AWAY™ Oberflächendekontaminationsmittel
Beseitigt RNase und DNA von Laboroberflächen. RNase AWAY reduziert die Notwendigkeit der Verwendung von karzinogenem DEPC und spart zusätzlich das Erhitzen von Glasbehältern.
Marke: Thermo Scientific™ 7000
27.00 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Beseitigt RNase und DNA von Laboroberflächen. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ ist ideal für die Dekontamination von Apparaturen, Arbeitsflächen, Glasbehältern und Kunststoffartikeln geeignet. Reduziert die Notwendigkeit der Verwendung von karzinogenem DEPC und spart zusätzlich das Erhitzen von Glasbehältern.
- Für die Anwendung bei Pipetten, Gelboxen sowie für die Vorbereitung bei der Arbeit mit RNA und DNA
- Hinterlässt keine Rückstände, die eine Gelpolymerisation oder -färbung stören könnten
- Chemisch stabil und nicht scheuernd
- Enthält keine starken Säuren
Spezifikation
11 | |
Flasche | |
250 ml |
Natriumhydroxid mit Wasser | |
8.5 oz. |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Sonderangebote
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
67Stunden
2Minuten
21Sekunden
54
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.