missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ RKI 1447 dihydrochloride
Potent and selective ROCK inhibitor; antitumor
272.00 € - 1070.00 €
Spezifikation
Reinheit | >99% |
---|---|
CAS | 1782109-09-4 |
Produkttyp | RKI 1447 dihydrochloride |
Molekulargewicht | 399.29 |
Hemmstoffe | RKI 1447 dihydrochloride |
Codice del prodotto | Marca | Menge | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Menge | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18770929
|
Tocris Bioscience™
5061/10 |
10 mg |
272.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18751789
|
Tocris Bioscience™
5061/50 |
50 mg |
1070.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Descrizione
Potent and selective ROCK inhibitor (IC50 values are 6.2 and 14.5 nM for ROCK2 and ROCK1 respectively); suppresses phosphorylation of ROCK substrates MLC-2 and MYPT-1 in human cancer cells, but has no effect on the phosphorylation levels of Akt, MEK, and S6 kinase. Displays anti-invasive and antitumor activities in breast cancer cells.Specifica
>99% | |
RKI 1447 dihydrochloride | |
RKI 1447 dihydrochloride |
1782109-09-4 | |
399.29 |
Nur für Forschungszwecke