Learn More
Tocris Bioscience™ RKI 1447 dihydrochloride
Potent and selective ROCK inhibitor; antitumor
Marke:  Tocris Bioscience™ 5061/10
214.25 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18770929
  • 272.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
RKI 1447 dihydrochloride is a potent and selective ROCK inhibitor (IC50 values are 6.2 and 14.5 nM for ROCK2 and ROCK1 respectively); suppresses phosphorylation of ROCK substrates MLC-2 and MYPT-1 in human cancer cells, but has no effect on the phosphorylation levels of Akt, MEK, and S6 kinase. Displays anti-invasive and antitumor activities in breast cancer cells.
Spezifikation
Spezifikation
>99%
10 mg
399.29
1782109-09-4
RKI 1447 dihydrochloride
RKI 1447 dihydrochloride
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke