Learn More
Rivaroxaban, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15527739
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 366789-02-8
Summenformel C19H18ClN3O5S
Molekulargewicht (g/mol) 435.88
MDL-Nummer MFCD11974010
InChI-Schlüssel KGFYHTZWPPHNLQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym rivaroxaban, xarelto, s-5-chloro-n-2-oxo-3-4-3-oxomorpholino phenyl oxazolidin-5-yl methyl thiophene-2-carboxamide, unii-9ndf7jz4m3, xarelto tn, 9ndf7jz4m3, 5-chloro-n-5s-2-oxo-3-4-3-oxomorpholin-4-yl phenyl-1,3-oxazolidin-5-yl methyl thiophene-2-carboxamide, 2-thiophenecarboxamide, 5-chloro-n-5s-2-oxo-3-4-3-oxo-4-morpholinyl phenyl-5-oxazolidinyl methyl, 5-chloro-n-5s-2-oxo-3-4-3-oxo-4-morpholinyl phenyl-5-oxazolidinyl methyl-2-thiophenecarboxamide
PubChem CID 9875401
ChEBI CHEBI:68579
IUPAC-Name 5-Chlor-N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-Oxomorpholin-4-yl)Phenyl]-1,3-Oxazolidin-5-yl]Methyl]Thiophen-2-Carboxamid
SMILES ClC1=CC=C(S1)C(=O)NCC1CN(C(=O)O1)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rivaroxaban
Schmelzpunkt 228.0°C to 229.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Formelmasse 435.88
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rivaroxaban
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.