Learn More
BRAND™ Pipetten-Spülgerät, PE-HD, für Pipetten L=600 mm, 17 l
Problemlose und schonende Reinigung der Pipetten mit wiederholter Siphonspülung
Marke: BRAND™ 29125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- HDPE-Konstruktion
- Wasserversorgungsanschluss mit Schlauchtülle mit 12 mm Außendurchmesser
- Das komplette Reinigungssystem besteht aus einer Spülvorrichtung, einem Einweichbehälter und einem Pipettenkorb.
- Bitte bestellen Sie jede Komponente separat.
- Den Wasserdurchfluss auf ca. 2 l/min einstellen
Spezifikation
1000 mm | |
315 mm Basis, 150 mm I.d. | |
Pipettenspülsysteme |
Kapazität von 17 l | |
HDPE (Polyethylen hoher Dichte) | |
Spülgerät |