missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RING1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-04111JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RING1 Polyclonal antibody specifically detects RING1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spezifikation
| RING1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, Polycomb complex protein RING1, Really interesting new gene 1 protein, ring finger protein 1RING1A, RNF1E3 ubiquitin-protein ligase RING1 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 150 and 200 of human Ring Finger Protein 1 using the numbering given in entry NP_002922.2 (GeneID 6015). | |
| 0.1 mL | |
| Zinc Finger | |
| 6015 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur