Learn More
Fisherbrand™ Ring mit Kreuzklemme
Beschreibung
- Klemmmuttern für Stäbe mit einem Durchmesser bis 16 mm
- Zubehörteil
- Die Schaftlänge bis zur Mitte der Kreuzklemme beträgt ca. 60 mm
- Kreuzklemme aus Legierung, Druckguss am Ringschaft und verschraubt mit einer blauen Schraube aus vernickeltem Stahl mit Kunststoffkopf
Spezifikation
150 mm | |
Mit Muffe | |
Ring mit Kreuzklemme |