Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ PCR-Platte 96-well, Rigid Frame
Artikelnummer. 17851242 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gold
Grün
Mattiert
Rot
Weiß
Ausführung des Rahmens:
Halbhoch
Voll
Profil:
Niedriges Profil
Standard
Volumen (metrisch) Well:
0,15 mL
0,2 ml
Packungsgröße:
50 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17851242
Marke: BRANDTECH™ BRAND™ undefined
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bei mittlerem und hohem Probenaufkommen sind die 96-well Platten von BRAND die effiziente Lösung für Ihre PCR und qPCR.
  • Die stabilen Polycarbonat-Rahmen gewährleisten eine sichere Handhabung in halbautomatischen und automatischen Pipettiersystemen und einen optimalen Verdunstungsschutz
  • Der starre Rahmen ermöglicht die Verwendung von sehr dünnwandigen Wells aus 100 % reinem Polypropylen für medizinische Zwecke
  • Die gleichmäßige Dünnwandigkeit der Wells sorgt für einen schnellen Temperaturtransfer vom Cycler zur Probe und reduziert so die Zykluszeiten
  • Eine Reihe von Randoptionen sorgt für eine gute Passform in gängigen Thermocyclern für eine effiziente Wärmeübertragung
  • Verschiedene Farben helfen bei der Unterscheidung der Workflow-Schritte (für qPCR sind weiße Platten verfügbar, die Fluoreszenzsignale optimal widerspiegeln)
  • Die Reinraumqualität garantiert zuverlässige Ergebnisse, da Platten unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt werden und somit die Reinheitskriterien der Qualitätsstufe BIO-CERT™ PCR-Qualität (frei von DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren) erfüllen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Nein
Bindungseigenschaft Untreated
Zertifizierung/Konformität BIO-CERT™ PCR-Qualität
Format Standard
Beschreibung PCR plate 96-well, Rigid Frame, PC/PP, transparent, semi skirted, Standard, wells transparent, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Array 8 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verpackung Bagged
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp PCR 96-well plate
Zur Verwendung mit (Geräte) PCR-Cycler
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polycarbonat, Polypropylen, Polypropylene
Volumen (metrisch) Well 0,2 ml
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Non-treated
Wellform Rund
Profil Standard
Wellfarbe Transparent
Länge (metrisch) 26 cm
Breite (metrisch) 22 cm
Höhe (metrisch) 10,5 cm
Fit for Purpose PCR-fähig