Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifaximin, 98 %
Artikelnummer. 15688745
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80621-81-4
Summenformel C43H51N3O11
Molekulargewicht (g/mol) 785.89
MDL-Nummer MFCD00864973
InChI-Schlüssel NZCRJKRKKOLAOJ-XRCRFVBUSA-N
Synonym rifaximin
PubChem CID 72698618
IUPAC-Name (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17,36-Tetrahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22,30-octamethyl-6,23-dioxo-8,37-dioxa-24,27,33-triazahexacyclo[23.10.1.1⁴,⁷.0⁵,³⁵.0²⁶,³⁴.0²⁷,³²]heptatriaconta-1,3,5(35),9,19,21,25(36),26(34),28,30,32-undecaen-13-ylacetat
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C1=C(N=C5C=C(C)C=CN15)C4=C3C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rifaximin
Schmelzpunkt 218,0°bis 220,0 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 785.88
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rifaximin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Rifaximin