Learn More
Rifampin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17670917
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Inhibits DNA-dependent bacterial RNA polymerase. Rifampin, MP Biomedicals is a bactericidal antibiotic drug of the rifamycin group that does not affect mammalian RNA polymerase. It is used to treat Tuberculosis and Tuberculosis-related mycobacterial infec
Wirkungsweise: Hemmt die Einleitung der RNA-Synthese durch Bindung an die β-Untereinheit der RNA-Polymerase. Es hemmt die Zusammensetzung von DNA und Proteinen in reife Virus-Partikel.
  • Behandelt Tuberkulose und Tuberkulose-bezogene Infektionen durch Mykobakterien
  • Weit verbreitet als antipruritisches Mittel bei der autoimmunen cholestatischen Lebererkrankung, primärer biliärer Zirrhose (PBC)
  • Es wurde gezeigt, dass es Hepatitis verursacht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13292-46-1
Summenformel C43H58N4O12
Molekulargewicht (g/mol) 822.953
InChI-Schlüssel FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Synonym Rifamycin AMP, Rifampicin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifampicin
PubChem CID 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
Extinktion λ max (methanol): 237–239, 334–338, 475–479nm
Schmelzpunkt 183°C to 188°C (decomposition)(literature)
Extinktionskoeffizient EmM (max absorbance, phosphate buffer, pH 7.38): 33.20 (237nm); 32.10 (255nm); 27.00 (334nm);15.40 (475nm) (Lit.)
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform (349mg/mL, 25°C), DMSO (∽100mg/mL), ethyl acetate (108mg/mL, 25°C), methanol (16mg/mL, 25°C) tetrahydrofuran.
Formelmasse 822.96
Menge 100 mg
Optische Drehung [α]D25°=+10.6° (c=0.5% in CDCl3)(Lit.)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rifampin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Rifampin