Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature-Serie Eosin Y 7111
Artikelnummer. 12677756 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 pt.
Packungsgröße:
0.47 Liter
Artikelnummer. 12677756
Marke: Epredia™ 7111
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erzeugen Sie mit der reaktionsschnellen Epredia™ Richard-Allan ScientificTM Signature-Serie Eosin Y-Gegenfärbung einen idealen visuellen Kontrast zu Hämatoxylin.
Erzeugen Sie mit der reaktionsschnellen Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature-Serie Eosin Y-Gegenfärbung einen idealen visuellen Kontrast zu Hämatoxylin. Bietet eine ausgezeichnete Abgrenzung zytoplasmatischer Komponenten.
  • Helle, kräftige zytoplasmatische Färbung
  • Erzeugt drei unterschiedliche Rosatöne
  • Unvergleichlicher Farbkontrast zwischen Zellkernen und Zytoplasma
  • Verschiedene Rot- und Rosa-Töne differenzieren zwischen Muskelgewebe, roten Blutzellen und Bindegewebe
  • Strenge Qualitätssicherung gewährleistet Produktkonsistenz und Langlebigkeit
  • Quantitative Bestimmung eliminiert den Bedarf nach Anpassungen von Verdünnung oder Zeit
In 5 Liter-Verpackung erhältlich
  • Reduziert Kunststoffabfall um 90 %
  • Reduziert Verschüttungen von Färbelösung
  • Erhöht die Färbestabilität
  • Spart im Vergleich zu herkömmlicher Verpackung 35 % an Platzbedarf ein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Eosin Stain
Menge 1 pt.
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.