Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™ Gefrierschnittmedium
Artikelnummer. 12698086 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
4 oz. pro Flasche
4 oz. pro Flasche
Farbe:
Blau
Fünf Farben und klar
Gelb
Grün
Klar
Orange
Rosa
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12698086
Marke: Epredia™ 6502O
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ausbeute an hochwertigen Schnitten bei bis zu -50 °C ohne Scharten mit wasserlöslichem Epredia™ Neg-50™ Gerierschnittmedium. Erhältlich in transparent und in fünf weiteren Farben, die nach dem Färben keine Rückstände hinterlassen.
Das Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™ Gefrierschnittmedium ist wasserlöslich und gewährleistet qualitativ hochwertige Schnitte ohne Scharten bis zu -50 °C.
  • Gepuffert, um eine korrekte Alkalinität (pH = 8,0) zu gewährleisten; hinterlässt nach dem Färben keine Rückstände
  • Die spezielle Formulierung verhindert die Trennung des Gewebes vom Objektträger
Bestellinformationen:
Zur einfachen Identifizierung von Proben in fünf Farben erhältlich: Rosa, Blau, Grün, Gelb und Orange. Multipacks enthalten eine Flasche jeder Farbe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Verpackungsart 2/Karton
Menge 4 oz. pro Flasche