Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™ Gefrierschnittmedium
Ausbeute an hochwertigen Schnitten bei bis zu -50 °C ohne Scharten mit wasserlöslichem Epredia™ Neg-50™ Gerierschnittmedium. Erhältlich in transparent und in fünf weiteren Farben, die nach dem Färben keine Rückstände hinterlassen.
Marke:  Epredia™ 6506
100.98 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12647756
  • 140.00 € / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™ Gefrierschnittmedium ist wasserlöslich und gewährleistet qualitativ hochwertige Schnitte ohne Scharten bis zu -50 °C.
  • Gepuffert, um eine korrekte Alkalinität (pH = 8,0) zu gewährleisten; hinterlässt nach dem Färben keine Rückstände
  • Die spezielle Formulierung verhindert die Trennung des Gewebes vom Objektträger
Bestellinformationen:
Zur einfachen Identifizierung von Proben in fünf Farben erhältlich: Rosa, Blau, Grün, Gelb und Orange. Multipacks enthalten eine Flasche jeder Farbe.
Spezifikation
Spezifikation
Klar
6/Karton
4 oz. pro Flasche