Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™ Gefrierschnittmedium
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
4 oz. pro Flasche
4 oz. pro Flasche
Farbe:
Blau
Fünf Farben und klar
Gelb
Grün
Klar
Orange
Rosa
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™ Gefrierschnittmedium ist wasserlöslich und gewährleistet qualitativ hochwertige Schnitte ohne Scharten bis zu -50 °C.
- Gepuffert, um eine korrekte Alkalinität (pH = 8,0) zu gewährleisten; hinterlässt nach dem Färben keine Rückstände
- Die spezielle Formulierung verhindert die Trennung des Gewebes vom Objektträger
Bestellinformationen:
Zur einfachen Identifizierung von Proben in fünf Farben erhältlich: Rosa, Blau, Grün, Gelb und Orange. Multipacks enthalten eine Flasche jeder Farbe.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Verpackungsart | 2/Karton |
| Menge | 4 oz. pro Flasche |