Learn More
Epredia™ Mark-It™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung
Artikelnummer. 12698066 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Farbstoffe zur Gewebemarkierung
Farbe:
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12698066
Marke: Epredia™ 3120125
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Identifizierung unterschiedlicher Gewebe nutzen Sie Epredia™ Mark-It™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung.
Für die Identifizierung unterschiedlicher Gewebe nutzen Sie Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Mark-It™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung.
Eigenschaften:
  • Dauerhafte Farbstoffe, die ihre ursprüngliche Brillanz während routinemäßiger Gewebeverarbeitungszyklen beibehalten
  • Können für frisches oder Formalin-fixiertes Gewebe verwendet werden
Anwendungsgebiete:
  • Markierung von OP-Rändern
  • Identifizierung serieller Segmente großer Gewebe, um eine korrekte Ausrichtung und Einbettung zu gewährleisten
  • Beibehaltung der korrekten Gewebeausrichtung für Mohs-OP-Proben
  • Identifizierung mehrerer Gewebestücke, die in derselben Kassette verarbeitet wurden
Bestellinformationen:
  • Erhältlich in Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot und Gelb, in 2 oz.-Flaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Produkttyp Farbstoffe zur Gewebemarkierung
Menge Je 2 oz.
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: carbon black, ammonium hydroxide, formaldehyde