Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eisenfärbung
Artikelnummer. p-4530129 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Typ:
Gram-Färbeset
Kaliumferrocyanidlösung
Nukleare rote Thiazin-Färbelösung
Salzsäurelösung (20 %)
Packungsgröße:
1 Stück
125 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10117998
Marke: Epredia™ 87006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Weisen Sie Ferrieisen (Hämosiderin) in histologischen oder hämatologischen Präparaten mit der Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eisenfärbung nach.
Weisen Sie Ferrieisen (Hämosiderin) in histologischen oder hämatologischen Präparaten mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Eisenfärbung nach.
  • Nützlich bei der Untersuchung von Eisenmangelanämie, Hämochromatose und Hämosiderose
  • Eisen färbt blau, Kerne färbt rosa-rot und Zytoplasma färbt blass rosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Gram-Färbeset
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
  • P402-An einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid, potassium ferrocyanide