Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eisenfärbung
Artikelnummer. 12583637 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Typ:
Gram-Färbeset
Kaliumferrocyanidlösung
Nukleare rote Thiazin-Färbelösung
Salzsäurelösung (20 %)
Packungsgröße:
1 Stück
125 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 12583637
Marke: Epredia™ 88015
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Weisen Sie Ferrieisen (Hämosiderin) in histologischen oder hämatologischen Präparaten mit der Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eisenfärbung nach.
Weisen Sie Ferrieisen (Hämosiderin) in histologischen oder hämatologischen Präparaten mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Eisenfärbung nach.
  • Nützlich bei der Untersuchung von Eisenmangelanämie, Hämochromatose und Hämosiderose
  • Eisen färbt blau, Kerne färbt rosa-rot und Zytoplasma färbt blass rosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Nukleare rote Thiazin-Färbelösung