Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eisenfärbung
Artikelnummer. 12573637 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Typ:
Gram-Färbeset
Kaliumferrocyanidlösung
Nukleare rote Thiazin-Färbelösung
Salzsäurelösung (20 %)
Packungsgröße:
1 Stück
125 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 12573637
Marke: Epredia™ 88014
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Weisen Sie Ferrieisen (Hämosiderin) in histologischen oder hämatologischen Präparaten mit der Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eisenfärbung nach.
Weisen Sie Ferrieisen (Hämosiderin) in histologischen oder hämatologischen Präparaten mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Eisenfärbung nach.
  • Nützlich bei der Untersuchung von Eisenmangelanämie, Hämochromatose und Hämosiderose
  • Eisen färbt blau, Kerne färbt rosa-rot und Zytoplasma färbt blass rosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Salzsäurelösung (20 %)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • nitrocellulose membrane .45
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose