Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eisenfärbung
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Typ:
Gram-Färbeset
Kaliumferrocyanidlösung
Nukleare rote Thiazin-Färbelösung
Salzsäurelösung (20 %)
Packungsgröße:
1 Stück
125 Milliliter
250 Milliliter
Beschreibung
Weisen Sie Ferrieisen (Hämosiderin) in histologischen oder hämatologischen Präparaten mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Eisenfärbung nach.
- Nützlich bei der Untersuchung von Eisenmangelanämie, Hämochromatose und Hämosiderose
- Eisen färbt blau, Kerne färbt rosa-rot und Zytoplasma färbt blass rosa
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kaliumferrocyanidlösung |