Learn More
Epredia™ HistoGel™-Probenverarbeitungsgel
Artikelnummer. 12056689 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
12 Packung
144/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
144 Stück
Artikelnummer. 12056689
Marke: Epredia™ HG4000144
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verkapselung und Aufbewahrung selbst kleiner, brüchiger und viskoser Proben während der histologischen Verarbeitung mit dem HistoGel™-Probenverarbeitungsgel.
Kapselt während der histologischen Verarbeitung mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific HistoGel Gel zur Präparateinbettung selbst kleine, bröckelige und viskose Proben ein und konserviert sie.
  • Dringt in die Probe ein, ohne dass diese aus dem Gel entweichen kann
  • Übertrifft zu einem Bruchteil der Kosten andere Agarosegelmischungen oder Thromboplastin
  • Eliminiert unerwünschte Verfärbungen rund um Proben auf dem Objektträger
  • Verbleibt während des Schneidens im Paraffinblock und ist in den Schnitten praktisch nicht erkennbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackungsart Fläschchen
Produkttyp Fläschchen
Menge 144/Packung