Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Cytoseal™
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
4 oz.
4 oz.
16 oz.
Produktlinie:
Cytoseal 60
Cytoseal XYL
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Verhindern Sie Risse, Verblassen und Verfärben von gefärbten Präparaten mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Cytoseal™ 60 und 280 Eindeckmedien.
- Schnelle Trocknung auf Xylolbasis ermöglicht die mikroskopische Untersuchung von Objektträgern sofort nach dem Eindecken.
Bestellinformationen:
- Verpackt in einer 4-oz.-Flasche mit Drehverschlusskappe.
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackungsart | 4 oz Dispenser Bottle |
| Produktlinie | Cytoseal XYL |
| Produkttyp | Eindeckmittel |
| Menge | 4 oz. |
| Zusammensetzung | Fast-drying formula reduces waiting time and increases throughput |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Provides exceptional clarity and longevity for your microscopy slides |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cytoseal XYL
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.