Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Eukaryote Kit v2
Description
Zu den Merkmalen dieses Kits zählen:
• Nahtlose Integration mit dem RiboMinus™Konzentrationsmodul (separat erhältlich) zur Aufreinigung von RNA nach dem Abbau ribosomaler RNA
• Arbeitsablauf von 1,5 Stunden
• Eingabe von 1 bis 5 µg
Das RiboMinus™ Eukaryotenkit v2 ist im Vergleich zum vorherigen System (RiboMinus™ Eukaryotenkit für RNA-Seq) besser, da es deutlich mehr (sowohl cytoplasmatische als auch mitochondriale) rRNA aus der Gesamt-RNA entfernt. Wenn das RiboMinus™ Eukaryotenkit v2 zur Sequenzierung zusammen mit unseren Kits zur Erstellung von Bibliotheken verwendet wird, ermöglicht es maximales Mapping mit der Referenzdatenbank und minimale Verzerrung. Dabei bleiben die relativen Genexpressionswerte noch kleinerer RNA-Spezies erhalten. Die nach dem Abbau entstandene Gesamt-RNA enthält minimale Mengen kontaminierender rRNA mit reduzierter Variabilität.
Das RiboMinus Eukaryotenkit v2 wurde zum Entfernen von Human-, Maus- und Ratten-rRNA entwickelt. Das RiboMinus™ Konzentrationsmodul (separat erhältlich) wird für die RNA-Aufreinigung nach Abbau der rRNA verwendet. Informationen zur Aufreinigung mit Magnetbeads finden Sie im RiboMinus™ Eukaryotensystem v2. Das RiboMinus Eukaryotenkit v2 hat einen RNA-Eingangsbereich von 1 bis 5 µg. Für niedrigere Eingänge (bis zu 100 ng) wird das Low-Input RiboMinus™ Eukaryotensystem v2 empfohlen.
Das RiboMinus™ Eukaryotenkit v2 enthält ausreichend Reagenzien für 12 Abbauverfahren ribosomaler RNA.
Spécification
Spécification
| Inhalt und Lagerung | RiboMinus™ Eukaryoten-Probenmix v 2 °C: bis 20 °C RiboMinus™ Magnetbeads: +4 °C 2 x Hybridisierungspuffer: RT |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Spezies | Maus, Ratte, Mensch |
| Endprodukttyp | Transkriptom-RNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ION PGM™ System, ION PROTON™ System, Illumina™ Genomanalysator II (GA II) |
| Produktlinie | RiboMinus |
| Menge | 12 Reaktionen |
| Sequenzierungstyp | Transkriptom-Sequenzierung |
| Ausgangsmaterialmenge | 1 – 5 µg Gesamt-RNA |
| Arbeitsablaufschritt | Probenanreicherung |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.