Learn More
Thermo Scientific Chemicals Riboflavin, 98 % Artikelnummer.: 10593871
Thermo Scientific Chemicals Riboflavin, 98 %
Artikelnummer. 10593871
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10593871
Marke: Thermo Scientific Chemicals 132350250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-88-5
Summenformel C17H20N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 376.37
MDL-Nummer MFCD00005022
InChI-Schlüssel AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
PubChem CID 71310809
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Riboflavin
Extinktion 0.31 to 0.33 (A373/A267), 0.36 to 0.39 (A444/A267)
Schmelzpunkt 290,0 °C
Farbe Gelb bis orange
Verlust bei Trocknung 1.5% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 8325
Spezifischer Drehzustand − 125.00 (20.00°C c=0.5,0.05 M NaOH)
Spezifische Drehung -125
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.07g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in diluted alkalies,,slightly soluble in ethanol and nacl solutions,,insoluble in ethers,chloroform,acetone,benzene,and lipid solvents
Spektrophotometrie 97.5% min. (lambda max. 444nm) (A (1%/1 cm) 328,on dried substance)
IUPAC-Name 7,8-Dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridin-2,4-Dion
Formelmasse 376.36
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number132351000,132355000,132350250
ChargennummerA0462723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number132351000,132350250,132355000
ChargennummerA0455174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number132351000,132350250,132355000
ChargennummerA0400382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2023 Catalog Number132351000,132350250,132355000
ChargennummerA0433510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/09/2021 Catalog Number
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Riboflavin, 98 % >