Learn More
Riboflavin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499323
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Photoinitiator für die Polymerisation von PAGE Gelen. Riboflavin wird zur Herstellung von Flavinmononukleotid (FMN) und Flavin-Adenin-Dinukleotid (FAD) verwendet. Bietet auch Schutz gegen oxidative Schäden. Es wird auch als Lebensmittelfarbstoff und als Vitamin verwendet. Wird auch als Medikament, Tierfutterzusatz und Nahrungsergänzung eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Aromastoff eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, absolutem Ethanol und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Aceton und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Basen, Kalzium und metallischen Salzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-88-5
Summenformel C17H20N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 376.37
MDL-Nummer MFCD00005022
InChI-Schlüssel AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
PubChem CID 71310809
IUPAC-Name 7,8-Dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridin-2,4-Dion
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Riboflavin
Schmelzpunkt 290°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 100 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8200
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,absolute ethanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in acetone and chloroform.
Formelmasse 376.37
Reinheit (%) 98%