Learn More
Rhodium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Rh 48.7 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodium(III) chloride |
Namenshinweis | Anhydrous |
Farbe | Rot bis braun |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | RhCl3 |
Merck Index | 14,8188 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in hydroxide and cyanide solutions. |
Formelmasse | 209.26 |