Learn More
Rhodium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Rh 48.7 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361858
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-07-7
Summenformel Cl3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00011204
InChI-Schlüssel SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Rhodium(3+)-trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(III) chloride
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 0.25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel RhCl3
Merck Index 14,8188
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in hydroxide and cyanide solutions.
Formelmasse 209.26
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 48.7% min.
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic