Learn More
Rhodium(II)-acetat, Dimer, Hydrat, ca. 43 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10062580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10062580
Marke: Thermo Scientific Acros 197612500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 29998-99-0 | C8H16O10Rh2 | 478.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29998-99-0
Summenformel C8H16O10Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 478.02
MDL-Nummer MFCD00149212
Synonym Tetrakis[micron-(acetato-O:O')]diaquadirhodium
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(II) acetate dimer, dihydrate
Namenshinweis ca 43% Rh
Farbe Grün
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 250 mg
Strukturformel [(CH3CO2)2RhH2O]2
Fieser 08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in many polar solvents like eth, anol, acetone, acetic acid, acetonitrile, dmso, ni, tromethane, thf, triethyl phosphate.
Formelmasse 478.02
Reinheit (%) ∼43% (Rh)